Learn More
3',4'-Dicloropropiofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473018 5 g 5 g
11483018 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18740.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6582-42-9 | C9H8Cl2O | 203.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6582-42-9
Fórmula molecular C9H8Cl2O
Peso molecular (g/mol) 203.06
Número MDL MFCD00000554
Clave InChI AJUAASWQUWIMHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',4'-dichloropropiophenone, 1-3,4-dichlorophenyl propan-1-one, 1-3,4-dichlorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-3,4-dichlorophenyl, 1-propanone,1-3,4-dichlorophenyl, enamine_003892, acmc-1b5az, 3,4-dichloro propiophenone, 1-3,4-dichlorophenyl-1-propanone #
PubChem CID 599598
Nombre IUPAC 1-(3,4-Diclorofenil)propan-1-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',4'-Dichloropropiophenone
Punto de fusión 44°C to 46°C
Punto de ebullición 136°C to 140°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.07
Porcentaje de pureza 98%