Learn More
3,4'-Dicloropropiofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460903 10 g 10 g
11470903 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460903 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13311.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3946-29-0 | C9H8Cl2O | 203.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3946-29-0
Fórmula molecular C9H8Cl2O
Peso molecular (g/mol) 203.06
Número MDL MFCD00000992
Clave InChI AYFJBHFMQODYBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4'-dichloropropiophenone, 3-chloro-1-4-chlorophenyl propan-1-one, 1-propanone, 3-chloro-1-4-chlorophenyl, 2-chloroethyl-4-chlorophenylketone, pubchem13270, acmc-209j5n, beta,4-dichloropropiophenone, 4',beta-dichloropropiophenone, 3-chloro-4'-chloropropiophenone, attercop-chm at130375
PubChem CID 77550
Nombre IUPAC 3-Cloro-1-(4-clorofenil)propan-1-ona
SMILES ClCCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4'-Dichloropropiophenone
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 135°C to 137°C (0.6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Beilstein 1866915
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.07
Porcentaje de pureza 97%