Learn More
Clorhidrato de 3,4-diclorofenilhidracina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471618 250 g 250 g
11451618 10 g 10 g
11461618 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13906.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19763-90-7 | C6H7Cl3N2 | 213.486 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19763-90-7
Fórmula molecular C6H7Cl3N2
Peso molecular (g/mol) 213.486
Número MDL MFCD00012937
Clave InChI WIKZRYSGQPZTMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 3,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 3,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 3,4-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, pubchem7530, acmc-209f1i, ksc491e2j
PubChem CID 3084323
Nombre IUPAC (3,4-diclorofenil)hidrazina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=C(C=C1NN)Cl)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼229°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 3703934
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.5
Porcentaje de pureza ≥98%