Learn More
Ácido 3,4-diclorofenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichlorophenylboronic Acid |
| CAS | 151169-75-4 |
| Fórmula molecular | C6H5BCl2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | B-(3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid, 3,4-Dichlorobenzeneboronic Acid, (3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido (3,4-diclorofenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 190.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.976 |