Learn More
Ácido 3,4-diclorofenilborónico, TRC
Código de producto. 30382720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382720 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30382720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43655510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorophenylboronic Acid
CAS 151169-75-4
Fórmula molecular C6H5BCl2O2
Cantidad 10 g
Sinónimo B-(3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid, 3,4-Dichlorobenzeneboronic Acid, (3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H
SMILES OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
Nombre IUPAC ácido (3,4-diclorofenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 190.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.976