Learn More
3,4-diclorofenilacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichlorophenylacetonitrile |
| CAS | 3218-49-3 |
| Fórmula molecular | C8H5Cl2N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile, 2-(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile, 3,4-Dichlorobenzeneacetonitrile, 3,4-Dichlorobenzyl cyanide, NSC 111725 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2 |
| SMILES | N#CCC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-diclorofenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.98 |