Learn More
3,4-Diclorofenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470203 100 g 100 g
11460203 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470203 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11382.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3218-49-3 | C8H5Cl2N | 186.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3218-49-3
Fórmula molecular C8H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 186.04
Número MDL MFCD00001909
Clave InChI QWZNCAFWRZZJMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorophenylacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl acetonitrile, 3,4-dichlorobenzyl cyanide, 3,4-dichlorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzeneacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl ethanenitrile, 3,4-dichlorphenyl acetonitrile, pubchem16506, 3,4-dichlorobenzylcyanide
PubChem CID 76690
Nombre IUPAC 2-(3,4-diclorofenil)acetonitrilo
SMILES ClC1=CC=C(CC#N)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorophenylacetonitrile
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 169°C to 171°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Beilstein 638749
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.04
Porcentaje de pureza 98%