Learn More
3,4-Dichlorophenylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10442791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10442791 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 10442791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213940250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3218-49-3
Fórmula molecular C8H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 186.04
Número MDL MFCD00001909
Clave InChI QWZNCAFWRZZJMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorophenylacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl acetonitrile, 3,4-dichlorobenzyl cyanide, 3,4-dichlorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzeneacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl ethanenitrile, 3,4-dichlorphenyl acetonitrile, pubchem16506, 3,4-dichlorobenzylcyanide
PubChem CID 76690
Nombre IUPAC 2-(3,4-diclorofenil)acetonitrilo
SMILES ClC1=CC=C(CC#N)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorophenylacetonitrile
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38.0°C to 41.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 170.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal Cl2C6H3CH2CN
Cantidad 25 g
Beilstein 09, III, 2272
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dichlorophenylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.