Learn More
Ácido 3,4-diclorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467567 5 g 5 g
11477567 25 g 25 g
11487567 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15653.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5807-30-7 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
It is used in the parallel solid phase synthesis of tetra substituted diethylenetriamines via selective amide alkylation and exhaustive reduction of N-acylated dipeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de fase sólida paralela de dietilentriaminas tetrasustituidas mediante alquilación selectiva de amidas y reducción exhaustiva de dipéptidos N-acilados.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5807-30-7
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 205.034
Número MDL MFCD00004333
Clave InChI ZOUPGSMSNQLUNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorophenylacetic acid, 2-3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorobenzene acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro, pubchem20195, acmc-209m2g, 3,4dichlorophenylacetic acid, 3,4-dichlorophenylaceticacid
PubChem CID 79874
Nombre IUPAC ácido 2-(3,4-diclorofenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorophenylacetic acid
Punto de fusión 87°C to 92°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1953781
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 98%