Learn More
3,4-Dichlorophenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10241093 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10241093 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10241093 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 279100050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5807-30-7
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 205.034
Número MDL MFCD00004333
Clave InChI ZOUPGSMSNQLUNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorophenylacetic acid, 2-3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorobenzene acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro, pubchem20195, acmc-209m2g, 3,4dichlorophenylacetic acid, 3,4-dichlorophenylaceticacid
PubChem CID 79874
Nombre IUPAC ácido 2-(3,4-diclorofenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichlorophenylacetic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 86°C to 90°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal ClC6H3CH2CO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder