Learn More
Cloruro de (3,4-diclorofenil)metanosulfonilo, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10064582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10064582 250 mg 250 miligramos
10514373 1 g 1 g
10198824 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10064582 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00820CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 85952-30-3
Fórmula molecular C7H5Cl3O2S
Peso molecular (g/mol) 259.525
Número MDL MFCD01631929
Clave InChI DRYGYFAFCNDLEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,4-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methanesulphonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride, 3,4-dichlorobenzylsulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,4-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl-methanesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methyl sulphonyl chloride
PubChem CID 2794622
Nombre IUPAC cloruro de (3,4-diclorofenil)metanosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1CS(=O)(=O)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3, 4-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.54
Porcentaje de pureza 90%