Learn More
3,4-Diclorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474953 25 g 25 g
11484953 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12256.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-77-2 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
It is also a photo-degradation product of the common antibacterial and antifungal agent triclosan along with the dioxin 2,8-dichlorodibenzo-p-dioxin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
También es un producto de fotodegradación del triclosán, un agente antibacteriano y antifúngico común, junto con la dioxina 2,8-diclorodibenzo-p-dioxina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en 9,2 g/l de agua a 20 °C. Soluble en alcalinos acuosos, disolventes oxigenados y clorados. Soluble en etanol, benceno, cloroformo y éter etílico.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, ácido, gases ácidos, cloruros ácidos, anhídridos de ácido y cáusticos. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un área sin drenaje o acceso al alcantarillado. Separado de oxidantes fuertes, alimentos y piensos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-77-2
Fórmula molecular C6H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 163.00
Número MDL MFCD00002258
Clave InChI WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7258
ChEBI CHEBI:34323
Nombre IUPAC 3,4-diclorofenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorophenol
Punto de fusión 64°C to 68°C
Punto de ebullición 252°C to 255°C
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Número UN UN2020
Beilstein 1907693
Sinónimo 4,5-dichlorophenol, phenol, 3,4-dichloro, 3,3-dichloro-hydroxybenzene, unii-070ftm6dvf, ccris 5904, 070ftm6dvf, 3,4-dcp, 3,4-dichlorphenol, 3,4dichlorophenol, 3,4 dichlorophenol
Información de solubilidad Slightly soluble ion water 9.2g/L at 20degC. Soluble in aqueous alkali,oxygenated and chlorinated solvents. Soluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163
Porcentaje de pureza 99%