Learn More
Alcohol 3,4-diclorofenetil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10159981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10159981 1 g Frasco de vidrio 1 g
10622223 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10159981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350770010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35364-79-5 | C8H8Cl2O | 191.051 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35364-79-5
Fórmula molecular C8H8Cl2O
Peso molecular (g/mol) 191.051
Número MDL MFCD00800673
Clave InChI GITOMJDYNUMCOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3,4-dichlorophenyl ethanol, 3,4-dichlorophenethyl alcohol, 3,4-dichlorophenethylalcohol, 2-3,4-dichlorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3,4-dichloro, 2-3,4-dichlorophenyl-ethanol, 3,4-dichlorobenzeneethanol, benzeneethanol,3,4-dichloro, acmc-1adlk, 2-3,4-dichloro-phenyl-ethanol
PubChem CID 244558
Nombre IUPAC 2-(3,4-diclorofenil)etanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCO)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichlorophenethyl alcohol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5620 to 1.5680 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Beilstein 06, IV, 3081
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dichlorophenethylalcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.