Learn More
3,4-Dicloronitrobenceno, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10010860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10010860 5 g Frasco de vidrio 5 g
10666872 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10736331 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10010860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113530050
 Artículo restringido
En stock
CAS 99-54-7
Fórmula molecular C6H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 192.00
Número MDL MFCD00007207
Clave InChI NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech
PubChem CID 7443
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichloronitrobenzene
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 39°C to 45°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 255°C to 256°C
Temperatura de inflamación 123°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3NO2
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 246
Información de solubilidad Solubility in water: 151mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in hot alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 192
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dichloronitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación