Learn More
Éter de 3,4'-diclorodifenilo, Mikromol™
Descripción
Éter de 3,4'-diclorodifenilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4'-Dichlorodiphenyl Ether |
| CAS | 6842-62-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4'-Dichlorodiphenyl Ether |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H8 Cl2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzene, 1-chloro-3-(4-chlorophenoxy)-, Ether, m-chlorophenyl p-chlorophenyl (7CI,8CI), 3,4'-Dichlorodiphenyl ether, PCDE 13 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl2O/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H |
| SMILES | Clc1ccc(Oc2cccc(Cl)c2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-3-(4-clorofenoxi)benceno |
| Mostrar más |