Learn More
Ácido 3,4-diclorocinámico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11934991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11934991 25 g 25 g
11924991 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11934991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163120250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 1202-39-7
Fórmula molecular C9H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 217.05
Clave InChI RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorocinnamic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 3',4'-dichlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl, cinnamic acid, 3,4-dichloro, 3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid
PubChem CID 688027
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3,4-diclorofenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichlorocinnamic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 220.0°C to 223.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula lineal Cl2C6H3CH=CHCO2H
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dichlorocinnamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación