Learn More
Ácido 3,4-diclorocinámico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466986 25 g 25 g
11456986 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25308.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1202-39-7 | C9H6Cl2O2 | 217.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1202-39-7
Fórmula molecular C9H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 217.045
Número MDL MFCD00004385
Clave InChI RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorocinnamic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 3',4'-dichlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl, cinnamic acid, 3,4-dichloro, 3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid
PubChem CID 688027
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3,4-diclorofenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorocinnamic acid
Punto de fusión 218°C to 220°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1872129
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.05
Porcentaje de pureza 97%