Learn More
3,4-Diclorobifenil-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5 |
| CAS | 1276197-19-3 |
| Fórmula molecular | C12 D5 H3 Cl2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl-2,3,4,5,6-d5, 3',4'-dichloro- (ACI), 3',4'-Dichloro-1,1'-biphenyl-2,3,4,5,6-d5 (ACI), 3,4-Dichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 3,4-Dichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5, PCB-12-d5, PCB 12 D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H8Cl2/c13-11-7-6-10(8-12(11)14)9-4-2-1-3-5-9/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2ccc(Cl)c(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(3,4-diclorofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 228.1287 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.0317 g/mol |
| Mostrar más |