Learn More
3,4-Diclorobencilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391747 5 g 5 g
11301757 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04899.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 102-49-8 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-49-8
Fórmula molecular C7H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 176.04
Número MDL MFCD00008114
Clave InChI IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorobenzylamine, 3,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-benzylamine, benzylamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methylamine, 1-3,4-dichlorophenyl methanamine, 3,4-dichlorophenyl methyl amine, 3,4-dichlorobezylamine
PubChem CID 1608
Nombre IUPAC (3,4-diclorofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzylamine
Densidad 1.322
Punto de ebullición 80°C to 82°C (0.6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.578
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 508818
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.05
Porcentaje de pureza 96%