Learn More
Mercaptano de 3,4-diclorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372066 5 g 5 g
11362066 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03226.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36480-40-7 | C7H6Cl2S | 193.085 g/mol
Reatant in the synthesis of substituted pyridazines. 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan helps to improve the semiconductor morphologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de piridazinas sustituidas. El mercaptano de 3,4-diclorobencil ayuda a mejorar las morfologías de los semiconductores.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con los agentes oxidantes. Garantiza una buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36480-40-7
Fórmula molecular C7H6Cl2S
Peso molecular (g/mol) 193.085
Número MDL MFCD00039651
Clave InChI CEGBRSQPRQXALB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorobenzyl mercaptan, 3,4-dichlorobenzenemethanethiol, 3,4-dichlorophenyl methanethiol, 3,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 3,4-dichloro, acmc-1aex5, d0z0bb, 3,4-dichlorobenzylmercaptan, 3,4-dichloro-alpha-toluenethiol, 3,4-dichloro-phenyl-methanethiol
PubChem CID 118986
Nombre IUPAC (3,4-diclorofenil)metanotiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CS)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Densidad 1.362
Punto de ebullición 152°C to 153°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.607
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 3237473
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1
Porcentaje de pureza 97%