Learn More
3,4-Diclorobencilo isocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10269353 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10269353 10 g Frasco de vidrio 10 g
10217380 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10269353 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319220100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19752-09-1 | C8H5Cl2NO | 202.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19752-09-1
Fórmula molecular C8H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 202.04
Número MDL MFCD00673063
Clave InChI WLNAHQZFPSSVTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorobenzyl isocyanate, 3,4-dichlorobenzylisocyanate, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl benzene, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl-benzene, 3,4-dichlorophenyl methanisocyanate, zlchem 123, acmc-20anfi, pubchem2096, 3,4-dichloro-benzyl isocyanate
PubChem CID 2733368
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-(isocianatometilo)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN=C=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichlorobenzyl isocyanate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.3750g/mL
Punto de ebullición 282°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5656 to 1.5676
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.375
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido ligeramente viscoso