Learn More
3,4-Diclorobenzilcloro, TRC
Product Code. 30006877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30006877 10 g 10 g
30005254 5 g 5 g
30006017 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30006877 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD43841510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-47-6
Fórmula molecular C7 H5 Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.47
Sinónimo alpha,3,4-Trichlorotoluene, Benzene, 1,2-dichloro-4-(chloromethyl)-, Toluene, α,3,4-trichloro- (7CI,8CI), 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 3,4,α-Trichlorotoluene, 3,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene, 3,4-Dichlorobenzyl chloride, 3,4-Dichlorophenylmethyl chloride, 4-Chloromethyl-1,2-dichlorobenzene, NSC 406893, α,3,4-Trichlorotoluene
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-(clorometil)benceno
SMILES ClCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Specifications
Nombre del producto químico o material alpha,3,4-Trichlorotoluene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9457