Learn More
3,4-Diclorobenzilcloro, TRC
Código de producto. 30006017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006017 25 g 25 g
30006877 10 g 10 g
30005254 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006017 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43841525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-47-6
Fórmula molecular C7 H5 Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.47
Sinónimo alpha,3,4-Trichlorotoluene, Benzene, 1,2-dichloro-4-(chloromethyl)-, Toluene, α,3,4-trichloro- (7CI,8CI), 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 3,4,α-Trichlorotoluene, 3,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene, 3,4-Dichlorobenzyl chloride, 3,4-Dichlorophenylmethyl chloride, 4-Chloromethyl-1,2-dichlorobenzene, NSC 406893, α,3,4-Trichlorotoluene
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-(clorometil)benceno
SMILES ClCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,3,4-Trichlorotoluene
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9457