Learn More
Cloruro de 3,4-diclorobencilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10761721 25 g Frasco de vidrio 25 g
10512081 100 g Frasco de vidrio 100 g
10107513 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10761721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 279050250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 102-47-6 | C7H5Cl3 | 195.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-47-6
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.47
Número MDL MFCD00000906
Clave InChI YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorobenzyl chloride, 1,2-dichloro-4-chloromethyl benzene, alpha,3,4-trichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-chloromethyl, unii-451pb8smie, 1,2-dichloro-4-chloromethyl-benzene, 3,4-dichlorobenzylchloride, 451pb8smie, 3,4-dichlorophenylmethyl chloride, toluene, .alpha.,3,4-trichloro
PubChem CID 7609
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-(clorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichlorobenzyl chloride
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -3°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4100g/mL
Punto de ebullición 122°C to 124°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 155°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3CH2Cl
Índice de refracción 1.5775
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 300
Gravedad específica 1.41
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.47
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dichlorobenzyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.