Learn More
3,4-cloruro de diclorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413258 25 g 25 g
11399529 50 g 50 g
11423258 100 g 100 g
11309539 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11413258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17672.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 102-47-6 | C7H5Cl3 | 195.467 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-47-6
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.467
Número MDL MFCD00000906
Clave InChI YZIFVWOCPGPNHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorobenzyl chloride, 1,2-dichloro-4-chloromethyl benzene, alpha,3,4-trichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-chloromethyl, unii-451pb8smie, 1,2-dichloro-4-chloromethyl-benzene, 3,4-dichlorobenzylchloride, 451pb8smie, 3,4-dichlorophenylmethyl chloride, toluene, .alpha.,3,4-trichloro
PubChem CID 7609
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-(clorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzyl chloride
Punto de fusión -3°C
Densidad 1.416
Punto de ebullición 99°C to 101°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 155°C (311°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5766
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 386644
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.48
Porcentaje de pureza 98%