Learn More
Bromuro de 3,4-diclorobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichlorobenzyl bromide |
| CAS | 18880-04-1 |
| Fórmula molecular | C7H5BrCl2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Clc1ccc(CBr)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 4-(bromometilo)-1,2-diclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 239.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.8952 |