Learn More
Bromuro de 3,4-diclorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347365 5 g 5 g
11357365 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05254.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18880-04-1 | C7H5BrCl2 | 239.921 g/mol
3,4-Dichlorobenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 3,4-diclorobencilo se utiliza como intermedio farmacéutico. También se emplea como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18880-04-1
Fórmula molecular C7H5BrCl2
Peso molecular (g/mol) 239.921
Número MDL MFCD00041363
Clave InChI XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorobenzyl bromide, 4-bromomethyl-1,2-dichlorobenzene, benzene, 4-bromomethyl-1,2-dichloro, 3,4-dichlorobenzylbromide, alpha-bromo-3,4-dichlorotoluene, acmc-209erq, 3,4 dichlorobenzyl bromide, 3,4-dichloro-benzyl bromide, ksc493a6b, timtec-bb sbb005763
PubChem CID 639726
Nombre IUPAC 4-(bromometilo)-1,2-diclorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1CBr)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzyl bromide
Densidad 1.65
Punto de ebullición 116°C to 119°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.6065
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 742579
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.93
Porcentaje de pureza 98%