Learn More
Bromuro de 3,4-diclorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10150991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10150991 100 g Frasco de vidrio 100 g
10308890 25 g Frasco de vidrio 25 g
10185353 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10150991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 326161000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18880-04-1 | C7H5BrCl2 | 239.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18880-04-1
Fórmula molecular C7H5BrCl2
Peso molecular (g/mol) 239.93
Número MDL MFCD00041363
Clave InChI XLWSBDFQAJXCQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorobenzyl bromide, 4-bromomethyl-1,2-dichlorobenzene, benzene, 4-bromomethyl-1,2-dichloro, 3,4-dichlorobenzylbromide, alpha-bromo-3,4-dichlorotoluene, acmc-209erq, 3,4 dichlorobenzyl bromide, 3,4-dichloro-benzyl bromide, ksc493a6b, timtec-bb sbb005763
PubChem CID 639726
Nombre IUPAC 4-(bromometilo)-1,2-diclorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1CBr)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichlorobenzyl bromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.6500g/mL
Punto de ebullición 115°C to 120°C (1.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6050 to 1.607
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dichlorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.