Learn More
Alcohol 3,4-diclorobencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3,4-Dichlorophenyl)methanol |
| CAS | 1805-32-9 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl2 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3,4-Dichlorobenzenemethanol, (3,4-Dichlorophenyl)methanol, 3,4-Dichlorobenzyl alcohol, NSC 26136, NSC 407829, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2 |
| SMILES | OCc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | (3,4-Diclorofenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 177.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.9796 |