Learn More
Alcohol de 3,4-diclorobenzilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11440763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440763 10 g 10 g
11450763 50 g 50 g
11460763 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440763 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13236.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1805-32-9
Fórmula molecular C7H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 177.024
Número MDL MFCD00004633
Clave InChI FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorobenzyl alcohol, 3,4-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzylalcohol, rarechem al bd 0536, benzyl alcohol, 3,4-dichloro, labotest-bb lt02003790, benzenemethanol,4-dichloro, benzyl alcohol,4-dichloro, 3,4-dichloro-1-hydroxymethyl-benzene
PubChem CID 15728
Nombre IUPAC (3,4-Diclorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CO)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzyl alcohol
Punto de fusión 36°C to 39°C
Punto de ebullición 130°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 2082362
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 98%