Learn More
Cianuro de 3,4-diclorobenzoilo, Mikromol™
Descripción
Cianuro de 3,4-diclorobenzoilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide |
| CAS | 35022-44-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H3 Cl2 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzeneacetonitrile, 3,4-dichloro-α-oxo-, 3,4-Dichlorobenzoyl cyanide, 3,4-Dichlorophenylglyoxylonitrile, 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)8(12)4-11/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)C#N |
| Nombre IUPAC | cianuro de 3,4-diclorobenzoilo |
| Mostrar más |