Learn More
3,4-Diclorobenzoilo cloruro, TRC
Código de producto. 30388211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30388211 1 g -
30376945 10 g -
30386336 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4317301G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3024-72-4
Fórmula molecular C7H3Cl3O
Peso molecular (g/mol) 209.46
Sinónimo 3,4-Dichloro-benzoyl Chloride
Nombre IUPAC cloruro de 3,4-diclorobenzoilo
SMILES ClC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzoyl Chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.9249