Learn More
Cloruro de 3,4-diclorobenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458856 25 g 25 g
11468856 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17006.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3024-72-4 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3024-72-4
Fórmula molecular C7H3Cl3O
Peso molecular (g/mol) 209.45
Número MDL MFCD00000672
Clave InChI VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76403
Nombre IUPAC cloruro de 3,4-diclorobenzoilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzoyl chloride
Punto de fusión 30°C to 34°C
Punto de ebullición 242°C
Temperatura de inflamación 142°C (287°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 607485
Sinónimo benzoyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzoylchloride, 3,4-dichloro benzoyl chloride, 2,3-dichlorobenzoyl, 3,4dichlorobenzoyl chloride, acmc-1aj45, 3,4 dichlorobenzoyl chloride, 3,4-dichlorobenzoyl-chloride, ksc225o5d, 3,4-dichloro-benzoyl chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.46
Porcentaje de pureza 97%