Learn More
3,4-diclorobenzotrifluoruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichlorobenzotrifluoride |
| CAS | 328-84-7 |
| Fórmula molecular | C7H3Cl2F3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,2-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, (3,4-Dichlorophenyl)trifluoromethane, 1-(Trifluoromethyl)-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichloro(trifluoromethyl)benzene, 3,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene, 3,4-Dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-(Trifluoromethyl)-1,2-dichlorobenzene, Oxsol 1000 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3Cl2F3/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)7(10,11)12/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,2-dicloro-4-(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 215 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9564 |