Learn More
3,4-Diclorobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11467407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467407 50 g 50 g
11457407 10 g 10 g
11319539 250 g 250 g
11329539 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11467407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15098.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-84-7
Fórmula molecular C7H3Cl2F3
Peso molecular (g/mol) 214.996
Número MDL MFCD00000555
Clave InChI XILPLWOGHPSJBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorobenzotrifluoride, 1,2-dichloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,2-dichloro-4-trifluoromethyl, 3,4-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3,4-dichlorotrifluoromethylbenzene, unii-7g60xcu4gg, 3,4-dichlorophenyltrifluoromethane, 7g60xcu4gg, 3,4-dichloro-1-trifluoromethyl benzene, 3,4-dcbte
PubChem CID 9481
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
Punto de fusión -12°C
Densidad 1.479
Punto de ebullición 173°C to 174°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.475
Cantidad 50 g
Número UN UN1760
Beilstein 1950151
Formula Weight (peso de la fórmula) 215
Porcentaje de pureza 97%