Learn More
3,4-diclorobenzofenona, TRC
Código de producto. 30383171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383171 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30383171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4319652.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzophenone
CAS 6284-79-3
Fórmula molecular C13H8Cl2O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Benzophenone, 3,4-dichloro- (6CI,8CI), (3,4-Dichlorophenyl)phenylmethanone, (3,4-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone, 3,4-Dichlorophenyl phenyl ketone, NSC 5249, Phenyl 3,4-dichlorophenyl ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Cl2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (3,4-diclorofenil)-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 251.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.9952