Learn More
Ácido 3,4-diclorobenzoico-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichlorobenzoic Acid-D3 |
| CAS | 350818-53-0 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H Cl2 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,6-d3 acid, 4,5-dichloro- (9 CI), 3,4-Dichlorobenzoic-d3 Acid, 3,4-Dichlorobenzoic Acid-D3, 3,4-Dichlorobenzoic-2,5,6-d3 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H4Cl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4-dicloro-2,5,6-trideuteriobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 194.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.9777 g/mol |
| Mostrar más |