Learn More
Ácido 3,4-diclorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402588 25 g 25 g
11412588 100 g 100 g
11422588 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15873.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51-44-5 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-44-5
Fórmula molecular C7H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 191.01
Número MDL MFCD00002492
Clave InChI VPHHJAOJUJHJKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,4-dichloro, unii-ys4zr9bxwx, 3,4-dichloro-benzoic acid, ys4zr9bxwx, benzoic acid,4-dichloro, wln: qvr cg dg, pubchem3686, acmc-209kts, dsstox_cid_4980, dsstox_rid_77609
PubChem CID 5817
ChEBI CHEBI:49401
Nombre IUPAC ácido 3,4-diclorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzoic acid
Punto de fusión 205°C to 208°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2044777
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza 99%