Learn More
3,4-Dichlorobenzoic acid, 98+%, ACROS Organics™
Código de producto. 10453083 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10453083 25 g Frasco de plástico 25 g
10168612 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10453083 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374210250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Identificatori chimici
CAS 51-44-5
Fórmula molecular C7H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 191.01
Número MDL MFCD00002492
Clave InChI VPHHJAOJUJHJKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,4-dichloro, unii-ys4zr9bxwx, 3,4-dichloro-benzoic acid, ys4zr9bxwx, benzoic acid,4-dichloro, wln: qvr cg dg, pubchem3686, acmc-209kts, dsstox_cid_4980, dsstox_rid_77609
PubChem CID 5817
ChEBI CHEBI:49401
Nombre IUPAC ácido 3,4-diclorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichlorobenzoic acid
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 205.0°C to 209.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal Cl2C6H3CO2H
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.