Learn More
Cloruro de 3,4-diclorobencensulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11401978 5 g 5 g
11411978 25 g 25 g
11421978 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14576.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98-31-7 | Molecular Formula: C6H3Cl3O2S | Molecular Weight: 245.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-31-7
Fórmula molecular C6H3Cl3O2S
Peso molecular (g/mol) 245.50
Número MDL MFCD00041255
Clave InChI NYIBPWGZGSXURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenylsulfonyl chloride, 3,4-dichlorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzenesulfonylchloride, 3,4-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 3,4-dichlorobenzene-sulfonyl chloride, 3,4-dichloro benzene sulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem5118
PubChem CID 7383
Nombre IUPAC Cloruro de 3,4-diclorobencensulfonilo
SMILES ClC1=CC=C(C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 20°C to 22°C
Punto de ebullición 253°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1956417
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.51
Porcentaje de pureza 98%