Learn More
Ácido 3,4-diclorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465707 25 g 25 g
11445707 1 g 1 g
11455707 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11465707 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24292.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 151169-75-4 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 151169-75-4
Fórmula molecular C6H5BCl2O2
Peso molecular (g/mol) 190.81
Número MDL MFCD01074646
Clave InChI JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorophenyl boronic acid, 3,4-dichlorobenzeneboronic acid, 3,4-dichlorophenylboronicacid, 3,4-dichlorophenyl boranediol, 3,4-dichlorophenylbornic acid, chembl20776, 3,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dichlorophenyl, pubchem1812
PubChem CID 2734330
Nombre IUPAC ácido (3,4-diclorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 270°C to 274°C
Cantidad 25 g
Beilstein 7369790
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.82
Porcentaje de pureza 97%