Learn More
3,4-Diclorobenceno-1-carbohidrazida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10520363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10520363 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10160562 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10520363 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00776DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 28036-91-1
Fórmula molecular C7H6Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 205.038
Número MDL MFCD00017057
Clave InChI VEDIADQJSGNNQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 311996
Nombre IUPAC 3,4-diclorobenzohidrazida
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Cl2C6H3C(O)NHNH2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,4-dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-dichlorobenzhydrazide, dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-dichlor-benzoyl-hydrazin, 3,4-dichlorobenzoic hydrazide, 1,2-dichlorobenzene-4-carbohydrazide, benzoic acid,3,4-dichloro-, hydrazide, benzoic acid, 3,4-dichloro-, hydrazide
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 97%