Learn More
3,4-Diclorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10638211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10638211 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10638211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294560250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichlorobenzaldehyde
Nombre de nota 98%
CAS 6287-38-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 40.0°C to 44.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 247.0°C to 248.0°C
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Fórmula lineal Cl2C6H3CHO
Número MDL MFCD00003351
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 238
Sinónimo benzaldehyde, 3,4-dichloro, unii-i6z632wsj5, ccris 6015, pubchem8230, 3,4-dichlorobenzaldehye, 3,4-dichlorobenzaldhyde, 3,4 dichlorobenzaldehyde, 3,4-dichlorobenzaidehyde, 4,3-dichlorobenzaldehyde, dsstox_cid_4971
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and acetone,slightly soluble in methanol and amyl ether
Clave InChI ZWUSBSHBFFPRNE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)Cl)Cl
Nombre IUPAC 3,4-diclorobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 175.01
PubChem CID 22710
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de fusión baja
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dichlorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.