Learn More
3,4-Diclorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399859 5 g 5 g
11309869 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24706.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6287-38-3 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6287-38-3
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.008
Número MDL MFCD00003351
Clave InChI ZWUSBSHBFFPRNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3,4-dichloro, unii-i6z632wsj5, ccris 6015, pubchem8230, 3,4-dichlorobenzaldehye, 3,4-dichlorobenzaldhyde, 3,4 dichlorobenzaldehyde, 3,4-dichlorobenzaidehyde, 4,3-dichlorobenzaldehyde, dsstox_cid_4971
PubChem CID 22710
Nombre IUPAC 3,4-diclorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzaldehyde
Punto de fusión 41°C to 44°C
Punto de ebullición 247°C to 248°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Beilstein 636379
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 97%