Learn More
3,4-Dicloranoanilina-d2, TRC
Código de producto. 30040932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040932 25 mg 25 miligramos
30040930 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30040932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43180325MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219803-22-1
Fórmula molecular C6 D2 H3 Cl2 N
Peso molecular (g/mol) 164.029
Sinónimo 3,4-Dichloroaniline D2 (2,6-D2), 3,4-Dichloroaniline-2,6-D2, Benzen-2,6-d2-amine, 3,4-dichloro- (ACI), 3,4-Dichlorobenzen-2,6-d2-amine (ACI), 3,4-Dichloro-2,6-dideuterioaniline, Dichloroaniline-d2
Nombre IUPAC 3,4-dicloro-2,6-dideuterioanilina
SMILES [2H]c1cc(Cl)c(Cl)c([2H])c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichloroaniline-d2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2/i1D,3D
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.992