Learn More
3,4-Dicloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442218 2500 g 2500 g
11339539 50 g 50 g
11349539 250 g 250 g
11432218 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11442218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15199.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95-76-1 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-76-1
Fórmula molecular C6H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 162.013
Número MDL MFCD00007768
Clave InChI SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
PubChem CID 7257
ChEBI CHEBI:16767
Nombre IUPAC 3,4-dicloroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichloroaniline
Punto de fusión 70°C to 73°C
Punto de ebullición 272°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Cantidad 2500 g
Número UN UN3442
Beilstein 636837
Índice Merck 14,3054
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.02
Porcentaje de pureza 98%