Learn More
3,4-Dicloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichloroaniline |
| Punto de fusión | 70°C to 73°C |
| Punto de ebullición | 272°C |
| Temperatura de inflamación | 135°C (275°F) |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN3442 |
| Beilstein | 636837 |
| Índice Merck | 14,3054 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.02 |
| Porcentaje de pureza | 98% |