Learn More
3,4-dicloroanilina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30319577 1 mL
1 options
Código de producto. 30319577 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA12323400AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichloroaniline
CAS 95-76-1
Nombres de analitos o componentes 3,4-Dichloroaniline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H5 Cl2 N
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Aniline, 3,4-dichloro- (7CI,8CI), 3,4-Dichlorobenzenamine, 3,4-DCA, 3,4-Dichloraniline, 3,4-Dichloroaniline, 3,4-Dichlorophenylamine, 4,5-Dichloroaniline, 4-Amino-1,2-dichlorobenzene, DCA, DCA (amine), LY 004892, NSC 247, m,p-Dichloroaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Tipo de solución Solución única
SMILES Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 3,4-dicloroanilina
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 162.02
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 160,9799 g/mol