Learn More
3',4'-Dichloroacetophenone, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10265890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g; frasco de vidrio
Código de producto.
10265890 100g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10265890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170951000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3';, 4';-Dichloroacetophenone
Nombre de nota 99%
CAS 2642-63-9
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 72°C to 76°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Fórmula lineal Cl2C6H3COCH3
Número MDL MFCD00000553
Cantidad 100 g
Beilstein 07, II, 219
Sinónimo 3',4'-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,4-dichlorophenyl, acetophenone, 3',4'-dichloro, 1-acetyl-3,4-dichlorobenzene, 3,4 dichloro acetophenone, pubchem3383, 3,4-dicloroacetophenone
Clave InChI WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Nombre IUPAC 1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one
Peso molecular (g/mol) 189.04
PubChem CID 75841
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder or Crystals