Learn More
3,4-Dicloro-Trazodona Monocloruro, TRC
Código de producto. 30005393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005393 250 mg 250 miligramos
30007494 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD466655250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1263278-79-0
Fórmula molecular C19H21Cl2N5O . HCl
Peso molecular (g/mol) 442.8
Sinónimo 2-[3-[4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Monohydrochloride;
Nombre IUPAC 2-[3-[4-(3,4-diclorofenil)piperazina-1-il]propil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3-una; Cloruro
SMILES Cl.Clc1ccc(cc1Cl)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichloro Trazodone Monohydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21Cl2N5O.ClH/c20-16-6-5-15(14-17(16)21)24-12-10-23(11-13-24)7-3-9-26-19(27)25-8-2-1-4-18(25)22-26;/h1-2,4-6,8,14H,3,7,9-13H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.089